Documentos Principais
W420201
Sigma-Aldrich
Prenyl acetate
≥98%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
3,3-dimethyl allyl acetate, 3-methyl-2-buten-1-ol acetate, 3-methyl-2-buten-1-yl acetate, 3-methyl-2-butenyl acetate, Isopent-2-enyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número FEMA:
4202
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.692
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
contém
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
p.e.
151-152 °C/752 mmHg (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: soluble
densidade
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
chave InChI
XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Eric M Jones et al.
Cell systems, 8(3), 254-260 (2019-03-25)
G protein-coupled receptors (GPCRs) are central to how mammalian cells sense and respond to chemicals. Mammalian olfactory receptors (ORs), the largest family of GPCRs, mediate the sense of smell through activation by small molecules, though for most bonafide ligands, they
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W420201-1KG
W420201-10KG
W420201-10KG-K
W420201-1KG-K4061837521058
W420201-5KG
W420201-5KG-K
W420201-SAMPLE
W420201-SAMPLE-K4061837521065