SML0911
TAK-779
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-N-[4-[[[2-(4-methylphenyl)-6,7-dihydro-5H-benzohepten-8-yl]carbonyl]amino]benzyl]tetrahydro-2H-pyran-4-aminium chloride, TAK-799, Takeda 779
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C33H38N2O2.ClH/c1-24-7-11-27(12-8-24)28-14-13-26-5-4-6-29(22-30(26)21-28)33(36)34-31-15-9-25(10-16-31)23-35(2,3)32-17-19-37-20-18-32;/h7-16,21-22,32H,4-6,17-20,23H2,1-3H3;1H
chave InChI
VDALIBWXVQVFGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)