M5199
Meldonium dihydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
MET 88, Quaterin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N2O2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >40 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)NCCC([O-])=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
PVBQYTCFVWZSJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meldonium dihydrate has been used as an anti-ischemic agent to evaluate its protective effects on Ischemia-reperfusion (I/R) in chick embryos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Meldonium exhibits anti-ischemic activity and shows therapeutic effects against cerebral and cardiac ischemic disorders.
Meldonium is an Inhibitor of γ-butyrobetaine hydroxylase (BBOX) a key enzyme in the synthesis of carnitine.
Meldonium is an inhibitor of γ-butyrobetaine hydroxylase (BBOX).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Sylwia Magiera et al.
Journal of AOAC International, 97(6), 1526-1537 (2015-01-30)
A rapid and sensitive ultra-HPLC/MSIMS (UHPLC/MSIMS) assay method for the simultaneous determination in human urine of 22 drugs belonging to different pharmaceutical groups was developed. The drugs were extracted from urine samples and then separated on a Zorbax Rapid Resolution