Documentos Principais
648787
Sigma-Aldrich
Isopropylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(1-Methylethyl)boronic acid, (Propan-2-yl)boronic acid, 2-Propaneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHB(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
87.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
95-100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)B(O)O
InChI
1S/C3H9BO2/c1-3(2)4(5)6/h3,5-6H,1-2H3
chave InChI
QIPHSSYCQCBJAX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant or reagent involved in:
  • Copper-promoted cross-coupling
  • Domino Heck-Suzuki reactions
  • C-H activation for arylations and alkylations
  • Suzuki-Miyaura type couple reactions
  • Alkylation-hydride reduction sequence
Outras notas
May contain varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)