Documentos Principais
W376177
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one
greener alternative
natural (US), ≥97%, mixture of isomers, FG
Sinônimo(s):
Filbertone, Hazelnut ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número FEMA:
3761
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
07.139
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥97%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
hazelnut; nutty
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CC)C)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
chave InChI
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W376177-25G-K4061835536870
W376177-100G-K4061835514694
W376177-5G-K4061835508129