Documentos Principais
W364118
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-2-decenoate
≥95%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
trans-2-Decenoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Número FEMA:
3641
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10577
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.283
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
contém
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
251 °C (lit.)
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; citrus
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b11-10+
chave InChI
GNJARWZWODMTDR-ZHACJKMWSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)