W361607
Benzenethiol
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Thiophenol, Benzenethiol, Phenyl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
3.8 (vs air)
pressão de vapor
1.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.588 (lit.)
pb
169 °C (lit.)
pf
−15 °C (lit.)
densidade
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?