Key Documents
W343803
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
≥97%, FG
Sinônimo(s):
3-methylsulfanylhexan-1-ol, Passiflora hexanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
148.27
Número FEMA:
3438
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11548
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.063
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.4759 (lit.)
pb
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; leafy; metallic; vegetable; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 0.25-10 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)