W297607
Quinina
≥95%, FG
Sinônimo(s):
Quinina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥95%
atividade óptica
[α]22/D −235°, c = 2 in 0.1 M HCl
pf
115-116 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1C=C)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
chave InChI
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Os ratos podem prever a aversão de ingredientes farmacêuticos ativos.: Este estudo explora o uso de ratos para prever a aversão de vários ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs), incluindo cloridrato de quinina dihidratado, medindo respostas comportamentais. Os achados sugerem que os modelos animais podem ser eficazes em avaliações pré-clínicas da aversão ao API, o que é crucial para a formulação do medicamento e para a adesão do paciente (Soto et al., 2018).
- Impacto do lauril sulfato de sódio em líquidos orais nas medições de língua eletrônica.: Esta pesquisa investiga a influência do lauril sulfato de sódio nas medições de língua eletrônicas de amargura em formulações líquidas orais contendo cloridrato de quinina dihidratado. O estudo destaca a importância dos excipientes na modificação da percepção de sabor, o que é significativo para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos palatáveis (Immohr et al., 2016).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W297607-100G | |
W297607-100G-K | 4061835513505 |
W297607-5KG-K | 4061837518164 |
W297607-1KG | |
W297607-1KG-K | 4061835566235 |
W297607-5KG | |
W297607-SAMPLE | |
W297607-SAMPLE-K | 4061837518201 |