Documentos Principais
W295205
Sigma-Aldrich
3-Propylidenephthalide
mixture of cis and trans isomers, ≥96%, FG
Sinônimo(s):
3-Propylidene-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
174.20
Número FEMA:
2952
Número CE:
Conselho da Europa nº:
494
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.005
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.586 (lit.)
p.e.
170 °C/12 mmHg (lit.)
pf
5 °C (lit.)
densidade
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
propylidene phthalide
Organoléptico
spicy; herbaceous; warm
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
chave InChI
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)