75012
3-Propylidenephthalide
mixture of isomers, analytical standard
Sinônimo(s):
3-Propylidene-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (sum of isomers, GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.579-1.590
n20/D 1.586 (lit.)
p.e.
170 °C/12 mmHg (lit.)
pf
5 °C (lit.)
densidade
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
chave InChI
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)