W295101
Propil 4-hidroxibenzoato
≥99%
Sinônimo(s):
Propilparabeno, Ácido 4-hidroxibenzoico, éster propílico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
Ensaio
≥99%
pf
95-98 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
burnt; smoky
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
chave InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
356.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
180 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W295101-5KG | |
W295101-1KG | 4061835438174 |
W295101-25KG | |
W295101-SAMPLE | 4061837518072 |