L0570000
Levothyroxine sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Levothyroxine sodium hydrate, 3,3′,5,5′-Tetraiodo-L-thyronine monosodium salt hydrate, L-Thyroxin monosodium salt hydrate, Sodium O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levothyroxine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
chave InChI
ANMYAHDLKVNJJO-LTCKWSDVSA-M
Informações sobre genes
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Levothyroxine and Liothyronine on Ascentis® Express ES-Cyano