Key Documents
W277704
Sigma-Aldrich
Neryl propionate
greener alternative
≥98%, mixture of isomers, natural (US), FG
Sinônimo(s):
[(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] propanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
210.31
Número FEMA:
2777
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.169
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
green; fruity; floral; sweet
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9-
chave InChI
BYCHQEILESTMQU-XFXZXTDPSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)