49797
4-Butylresorcinol
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Butyl-1,3-benzenediol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(CCCC)C=CC(O)=C1
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-6-9(11)7-10(8)12/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3
chave InChI
CSHZYWUPJWVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
145 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)