Documentos Principais
40952
Millipore
Nickels and Leesment ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NB.21
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.
Aplicação
An antibiotic supplement used for the selective isolation of citrate-fermenting lactic acid bacteria.
Componentes
Composition:
(per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 100 mg
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)