68109
Nickels and Leesment ChromoSelect Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Nickels and Leesment Medium + X-gal
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
calcium lactate pentahydrate, 8.0 g/L
carboxymethyl cellulose (CMC), 0.40 g/L
casein enzymic hdrolysate, 18.0 g/L
chromogenic substrate (X-gal), 0.20 g/L
gelatine, 2.25 g/L
glucose, 4.5 g/L
lactose, 4.5 g/L
sodium chloride, 3.6 g/L
tricalcium dicitrate tetrahydrate, 6.65 g/L
trisodium citrate dihydrate, 1.8 g/L
yeast extract, 4.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
6.65±0.05 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
2 vl/L of Nickels and Leesment ChromoSelect Selective Supplement (Cat. No. 40952).
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?