W244112
Ethyl laurate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Ethyl dodecanoate, Ethyl laurate, Lauric acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
269 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
floral; waxy; soapy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
chave InChI
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W244112-100G-K | 4061837876707 |
W244112-1KG-K | 4061837876714 |
W244112-SAMPLE-K | 4061837876721 |
W244112-100G | |
W244112-1KG | |
W244112-4KG | |
W244112-4KG-K | |
W244112-SAMPLE |