P9009
Ethyl palmitate
≥99%
Sinônimo(s):
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (palm)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
p.e.
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
pf
24-26 °C (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
chave InChI
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?