Documentos Principais
W207500
Sigma-Aldrich
Isoamyl hexanoate, mixture of isomers
FCC
Sinônimo(s):
Isoamyl caproate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
186.29
Número FEMA:
2075
Conselho da Europa nº:
320
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.070
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
p.e.
222 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-5-6-7-11(12)13-9-8-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
XVSZRAWFCDHCBP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W207500-1KG
W207500-9KG
W207500-9KG-K4061837543609
W207500-1KG-K4061837543593
W207500-20KG
W207500-20KG-K
W207500-SAMPLE
W207500-SAMPLE-K4061837502514