T6008
Tetrabutyltin
technical grade, 93%
Sinônimo(s):
Tin tetrabutyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
93%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: tin
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
127-145 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−97 °C (lit.)
densidade
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
thymus,spleen
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.8 - 239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111 - 115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?