P6801
Sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate
Sinônimo(s):
Foscarnet, Phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
chave InChI
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Informações sobre genes
human ... POLA1(5422) , POLD1(5424) , POLG(5428)
rat ... Slc17a1(171080)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Bone
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?