Documentos Principais
I26809
Sigma-Aldrich
Isopropyl sulfide
99%
Sinônimo(s):
Diisopropyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]2S
Número CAS:
Peso molecular:
118.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4379 (lit.)
p.e.
120 °C/763 mmHg (lit.)
densidade
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)SC(C)C
InChI
1S/C6H14S/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Stanisław Popiel et al.
Analytica chimica acta, 837, 52-63 (2014-07-09)
Novel solid-phase microextraction (SPME) fibres containing methyl, ethyl, butyl acrylate and methacrylate were first prepared by a sol-gel technique and investigated for determination of selected organoarsenic compounds (lewisite, methyldichloroarsine, phenyldichloroarsine, diphenylchloroarsine and triphenylarsine) from water samples. The influence of sorption