Documentos Principais
O7007
Sigma-Aldrich
Dioctyl sulfide
96%
Sinônimo(s):
Octyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7S(CH2)7CH3
Número CAS:
Peso molecular:
258.51
Beilstein:
1701624
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
pb
180 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)