Key Documents
1.14566
Supelco
Teste em cubetas de zinco
photometric, 0.20-5.00 mg/L (Zn), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 25 tests
analito(s) específico(s)
zinc
faixa de medição
0.20-5.00 mg/L (Zn)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (PAR)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico 0,20 a 5,00 mg/l Zn Spectroquant®
Esse teste de níquel Spectroquant® permite a quantificação precisa de íons de níquel em águas variadas. Em solução alcalina, os íons de zinco reagem com o piridilazoresorcinol (PAR) para formar um complexo vermelho determinado fotometricamente.
As tiras de teste Mquant® podem ser usadas para pré-testar uma amostra de modo econômico e rápido para estimar a concentração de zinco e um possível fator de diluição antes de usar um método quantitativo, como um teste Spectroquant®.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Os testes celulares Spectroquant® são fornecidos com células redondas de 16 mm pré-preenchidas e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Photometric determination after fusion melting
Photometric determination subsequent to acid mineralisation with sulfuric acid and Perhydrol;
Photometric determination subsequent to acid mineralisation with sulfuric acid and Perhydrol
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction