E33300
Isocianato de etila
98%
Sinônimo(s):
Isocianatoetano
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
4.34 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.381 (lit.)
p.e.
60 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN=C=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
chave InChI
WUDNUHPRLBTKOJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan™ C18
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
E33300-25G | 4061833603215 |
E33300-500G | 4061833603222 |
E33300-250G | |
E33300-5G | 4061837512407 |
E33300-PZ | 4061822594173 |