Documentos Principais
E33203
Sigma-Aldrich
Ethyl isobutyrylacetate
95%
Sinônimo(s):
Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCOCH2COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Beilstein:
636726
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
173 °C (lit.)
pf
−9 °C (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)