Documentos Principais
E47247
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-pyridylacetate
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 2-pyridineacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Beilstein:
123817
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
70 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-8-5-3-4-6-10-8/h3-6H,2,7H2,1H3
chave InChI
IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and