Key Documents
8.14190
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrylacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl isobutyrylacetate, Isobutyrylacetic acid methyl ester, Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(CH3)COCH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
418-900-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
temperatura de autoignição
280 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.29 % (v/v)
pH
4.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
192 °C/1013 hPa
pf
-75 °C
temperatura de transição
flash point 79 °C
solubilidade
43.6 g/L
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup