Documentos Principais
262404
Sigma-Aldrich
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
99%
Sinônimo(s):
Methyl pivaloylacetate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCOCH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
p.e.
67-70 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-8(2,3)6(9)5-7(10)11-4/h5H2,1-4H3
chave InChI
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate has been used:
  • as substarte during InCl3-catalyzed syntheses of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives
  • in the preparation of neat α-oxoketene, carbomethoxypivaloylketene
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Indium (III) chloride catalyzed one step synthesis of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives.
Tocco G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(37), 6909-6913 (2007)
Neat carbomethoxypivaloylketene-preparation and chemical reactivity.
Stadler A, et al.
Tetrahedron, 57(31), 6757-6763 (2001)