Documentos Principais
E19804
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl 2-oxocyclohexaneacetate
About This Item
Fórmula linear:
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
184.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains methyl ester
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)