Documentos Principais
E20004
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
95%
Sinônimo(s):
Ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, 2-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
About This Item
Fórmula linear:
(O=)C6H9CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Beilstein:
608356
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
p.e.
106 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)