Documentos Principais
328782
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3COC(OH)(CH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
74-76 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)(O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(7)6(2,9)5(8)10-3/h9H,1-3H3
chave InChI
LNOXHAVSBXMUOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)