Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
111-112 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.