179779
2-Acetylcyclopentanone
98%
Sinônimo(s):
α-Acetylcyclopentanone, 2-Acetyl-1-cyclopentanone
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
72-75 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5(8)6-3-2-4-7(6)9/h6H,2-4H2,1H3
chave InChI
OSWDNIFICGLKEE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
72 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)