539430
Cyclohexanone diethyl ketal
97%
Sinônimo(s):
1,1-Diethoxycyclohexane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4360 (lit.)
p.e.
76-78 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1(CCCCC1)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-11-10(12-4-2)8-6-5-7-9-10/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
MWUDABUKTZAZCX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)