Documentos Principais
8.20828
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-piperidinone
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Methyl-4-piperidinone, N-Methyl-γ-piperidone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
113.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
215-895-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
60-62 °C/19 hPa
temperatura de transição
flash point 58 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCC(=O)CC1)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.978
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup