E16503
Ethyl carbazate
97%
Sinônimo(s):
Hydrazinocarboxylic acid ethyl ester
Ensaio
97%
pb
108-110 °C/22 mmHg (lit.)
pf
44-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)NN
InChI
1S/C3H8N2O2/c1-2-7-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
VYSYZMNJHYOXGN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?