Documentos Principais
D61407
Sigma-Aldrich
α,α-Dichlorodiphenylmethane
97%
Sinônimo(s):
Benzophenone dichloride
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2C(Cl)2
Número CAS:
Peso molecular:
237.12
Beilstein:
1910601
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.605 (lit.)
p.e.
305 °C (lit.)
densidade
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10Cl2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fujun Ma et al.
Chemosphere, 233, 913-919 (2019-07-26)
Thermal desorption has been widely employed to treat soils contaminated with chlorinated organics. The off-gas of thermal desorption must be treated to avoid secondary pollution. In this study, the treatment of DDTs in thermal desorption off-gas by pulsed corona discharge