Documentos Principais
D59003
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobutane
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(Cl)CH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
127.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4431 (lit.)
p.e.
134 °C (lit.)
densidade
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)CCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c1-4(6)2-3-5/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
QBGVARBIQGHVKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)