Key Documents
8.03227
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Dichlorobutane, Tetramethylene chloride
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
127.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-778-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
220 °C
potência
3420 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.8-8.9 % (v/v)
pH
7.3 (20 °C in H2O)
pb
155 °C/1013 hPa
pf
-38 °C
temperatura de transição
flash point 53 °C
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
chave InChI
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.140
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup