Documentos Principais
CLS4985250
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
tamanho da rosca do gargalo
38-430
esterilidade
non-sterile
Características
cap
closure type Screw cap
subdivision 25 mL
embalagem
case of 24
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 4985-250
faixa de medição de volume
50-200 mL
capacidade
250 mL
Descrição geral
With impact-resistant, phenolic screw-cap equipped with cemented, inert white-rubber liner; resistant to steam sterilization. Graduated in white enamel to approximate capacity. With oval marking spot.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)