CLS4985125
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 125 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
tamanho da rosca do gargalo
24-410
esterilidade
non-sterile
Características
cap
closure type Screw cap
subdivision 25 mL
embalagem
pack of 12
case of 24
fabricante/nome comercial
Corning 4985-125
faixa de medição de volume
50-125 mL
capacidade
125 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)