Documentos Principais
Z740677
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 1000 mL, 38-430 thread, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
embalagem
pkg of 6 ea
faixa de medição de volume
250-1000 mL, accuracy: 50 mL
capacidade
1000 mL
conector
38-430 thread
Descrição geral
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
Outras notas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)