Documentos Principais
CLS55020250
Pyrex® low actinic narrow mouth Erlenmeyer flask, Pyrex® ST 27 stopper
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flask with stopper, flasks erlenmeyer, Corning® 55020
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
esterilidade
non-sterile
Características
closure type ST stopper
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 55020-250
capacidade
250 mL
Descrição geral
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of the flask, which retains the mechanical strength, chemical stability and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)