SYNA351024
Synthware™ distillation adapter
top joint: ST/NS 10/18, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: 24/40, immersion depth 50 mm, side arm angle: 75 deg
Sinônimo(s):
Synthware A351024, adapter, sidearm adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: 24/40
joint: ST/NS top10/18
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A351024
profundidade de imersão
50 mm
Descrição geral
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)