Key Documents
SYNA962440
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 24/40, bend: 105 deg
Sinônimo(s):
Synthware A962440, Drip adapter, Distillation adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A962440
Categorias relacionadas
Descrição geral
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)