Z680974
Duran® baffled flask
borosilicate glass, working volume 500 mL, non-sterile
Sinônimo(s):
212834454
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
screw top blue high-density polyethylene cap (filter cap)
screw top neck
straight neck
esterilidade
non-sterile
Características
vented
with cap
embalagem
case of 4
fabricante/nome comercial
DURAN® 212834454
volume de trabalho
500 mL
conector
GL 45 cap
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z680974-4EA | 4061832801544 |