Key Documents
CLS431144
Frascos Erlenmeyer para cultura de células Corning®
250 mL Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, polycarbonate, sterile
Sinônimo(s):
Corning Erlenmeyer flasks, cell culture flasks, conical flasks, plastic Erlenmeyer flasks, shaker flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NA.75
Materiais
clear polycarbonate flask
flat bottom flask
polypropylene cap (Easy-Grip vent)
vent cap
wide-mouth
wide-mouth neck
esterilidade
sterile
Características
disposable
graduations 25 mL
with cap
no baffles
embalagem
pack of 1
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 431144
capacidade do frasco
250 mL
diâmetro do gargalo
31 mm
adequação
suitable for (shaker culture applications)
Descrição geral
Frascos Erlenmeyer para cultura de células Corning®
Os frascos Erlenmeyer de policarbonato e fundo chato para cultura Corning são estéreis e descartáveis e são ideais para todas as aplicações de cultivo sob agitação, além de manipulação e armazenamento de líquidos. Como todos os frascos Corning, os frascos têm certificação de apirogenicidade e esterilidade.
Os frascos Erlenmeyer de 125 ml a 1 l estão disponíveis com tampas padrão de vedação com duas posições ou tampas de ventilação filtrada. Os frascos de 2 l e 3 l estão disponíveis com tampas ventiladas.
  • Fabricado com policarbonato opticamente transparente
  • Ideal para aplicações de cultivo sob agitação
  • Tampa chata usada para uma vedação hermética de líquidos fechados. Tampa fácil de segurar para melhor ergonomia
  • Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Características e benefícios
Mais robusto:
  • Construção de policarbonato: O material de classe VI da USP oferece excelente transparência óptica e resistência mecânica
  • Ao contrário do PETG, os frascos desse material não colapsam quando os meios são autoclavados ou resíduos são higienizados
  • Ao contrário do vidro, os frascos desse material não se quebram ao caírem
Mais confiável:
  • Escalas graduadas estampadas no frasco para garantir a exatidão
  • Opção de tampa ventilada para troca contínua de gases com esterilidade garantida e prevenção de vazamento
  • Embalados individualmente e esterilizados por radiação
  • Todos os frascos têm o maior nível de garantia de esterilidade (SAL) de 10-6
  • Certificação de apirogenicidade
  • Livre de RNase e DNase
Outras notas
Conheça todos os frascos erlenmeyer
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.