DWK212173606
DURAN® Super duty Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (250 mL)
Sinônimo(s):
212173606
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
flat
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
without cap
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 212173606
capacidade do frasco
(250 mL)
Descrição geral
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Outras notas
Browse all Erlenmeyer flasks
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)